Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-5N, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Artikelnummer. 11568946
Change view
Click to view available options
Menge:
500μ g
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11568946 500μ g 500 Mikrogramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11568946
Marke: Invitrogen™ C3737
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
In sichtbarem Licht anregbarer Ca2+-Indikator,
  • Zeigt eine Erhöhung der Fluoreszenzemissionsintensität nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
  • Im Wesentlichen nicht fluoreszierend, wenn Ca2+ nicht vorhanden sind und ein Indikator mit geringer Affinität eine Dissoziationskonstante für Ca2+ ohne Mg2+ von ca. 14 μM besitzt
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Produktlinie Calcium Green
Menge 500μ g
Versandbedingung Raumtemperatur