Learn More
Invitrogen™ Calcium Orange™, AM, cell permeant - Special Packaging
Artikelnummer. 11508946
Click to view available options
Menge:
10 x 50 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11508946
Marke: Invitrogen™ C3015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.
  • Diese Indikatoren kommen bei vielen Untersuchungen des Signalwegs von Calcium zum Einsatz, z. B. bei der Messung von intrazellulärem Ca2+ nach Ca2+-Zufuhr und -Freisetzung sowie Bildgebung der Multiphotonenanregung von Ca2+ in lebendem Gewebe.
  • Zellen können mit der AM-Esterform dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird
  • Das Fluoreszenzsignal aus diesen Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenz-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Assays oder Durchflusszytometrie gemessen
  • Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
  • Diese Sonden werden durch sichtbares Licht angeregt. Da die erforderliche Energie für die Anregung niedrig ist, wird das Potenzial für Photoschäden reduziert
  • Häufig verwendete Laser-basierte Geräte (d. h. konfokale Laser-Scanning-Mikroskope) sind in der Lage, diese Indikatoren effizient zu erregen. Ihre Emissionen liegen in den Regionen des Spektrums, in denen zelluläre Autofluoreszenz- und Streuungshintergründe oft weniger ein Problem darstellen
  • Markierung (Ex/Em): Calcium Orange (549/576 nm)
  • Steigerung der Fluoreszenzintensität bei Bindung an Ca2+: etwa 3-fach
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Produktlinie CALCIUM ORANGE
Menge 10 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur