Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EDU Zellproliferationskit für Bildgebung, Alexa Fluor™ 555 Farbstoff
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10104554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10104554 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10104554 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10338
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Jedes Kit enthält genug Material für 50 bis 250 Reaktionen, je nach Reaktionsvolumen (normalerweise zwischen 0,1 und 0,5 ml).
Die Fluoreszenzmarkierung von proliferierenden Zellen ist akkurat und kompatibel mit Antikörpermethoden
Das Click-iT EdU Alexa Fluor 555 Bildgebungskit ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Proliferationsassays und ist optimiert für Fluoreszenzmikroskopieanwendungen. Bei diesem Assay wird das geänderte Thymidin-Analogon EdU effizient in neu synthetisierte DNA integriert und mit einem hellen, lichtbeständigen Alexa Fluor Farbstoff bei einer raschen, höchst spezifischen Click-Reaktion fluoreszenzmarkiert. Diese Fluoreszenzmarkierung proliferierender Zellen ist präzise und kompatibel mit Antikörper-Methoden aufgrund des schonenden Click-Protokolls. Die genauesten Proliferations-/Detektionsverfahren basieren auf der Einbindung und Messung von Nukleosid-Analoga in neu synthetisierter DNA mit Bromdesoxyuridin (BrdU), einem häufig verwendeten Analog. BrdU-markierte DNA wird mit Anti-BrdU-Antikörpern nach der DNA-Denaturierung durch Eingriffe wie HCL, Hitze oder Enzyme zur Freilegung der BrdU-Moleküle quantifiziert. Dieser Schritt ist jedoch zeitaufwändig und dauerhaft kaum auszuführen. Diese Eingriffe können sich zudem negativ auf die Probenintegrität und -qualität auswirken, wodurch rinr Co-Färbung mit anderen Antikörpern zur Herausforderung wird.
  • Einfach: funktioniert beim ersten Mal, jedes Mal und in kürzerer Zeit
  • Effizient: keine Denaturierungsschritte oder eingreifende Verfahren erforderlich
  • Inhaltsreiche Ergebnisse: bessere Erhaltung der Zellmorphologie, Antigenstruktur und DNA-Integrität
  • Konsistenz: hängt für eine Erkennung nicht von variablen Antikörper-Chargen ab
  • Weniger gefährlich
Hervorragende Proliferationsmethodik
Das Click-iT EdU Alexa Fluor 555 Bildgebungs-Kit ist eine hervorragende Alternative zu BrdU-Assays für Messungen der Zellproliferation. EdU (5-Ethinyl-2'-Desoxyuridin) ist ein Nukleosid-Analogon von Thymidin und wird während der aktiven DNA-Synthese in DNA eingebunden. Mit Click-iT EdU sind eine schonende Fixierung und Lösungsmittelpermeabilisierung für das kleinmolekülige Click-iT EdU-Detektionsreagenz ausreichend, um Zugang zur DNA zu erhalten. Das Click-iT EdU-Bildgebungs-Kit ist deshalb nicht nur einfach anzuwenden, sondern in der Zellzyklusanalyse und anderen intra- oder extrazellulären Analysen präziser und kompatibel für höchst aussagekräftige Ergebnisse.
Der Click-iT Assay kann nach Verabreichung von EdU durch Zufuhr oder Injektion an Zellen in Kultur oder in vivo verwendet werden.
Der Click-iT Assay kann mit BrdU in Doppelpulsexperimenten verwendet werden, indem der anti-BrdU (MoBu-1-Klon)-Antikörper verwendet wird, der nicht mit EdU kreuzreagiert.
Die Click-iT Technologie ist kompatibel mit immunhistochemischen, immunzytochemischen und fluoreszierenden Farbstoffen, die fixierungstolerant sind oder für die Markierung von festen Zellen entwickelt wurden.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellproliferation mit Click-Chemie, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Click-Chemie, DNA-Replikation und -Reparatur, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Markierungschemie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Jedes Kit enthält genug Material für 50 bis 250 Reaktionen, je nach Reaktionsvolumen (typischerweise zwischen 0,1 und 0,5 ml). Bei 2–6 °C getrocknet und vor Licht geschützt aufbewahren.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferations-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Zellproliferationskit
Farbstofftyp Alexa Fluor™ 555
Emission Sichtbar
Format Objektträger
Produktlinie Alexa Fluor, Click-iT
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur