Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EDU Zellproliferationskit für Bildgebung, Alexa Fluor™ 594 Farbstoff
Beschreibung
Beinhaltet
Jedes Kit enthält genug Material für 50 bis 250 Reaktionen, je nach Reaktionsvolumen (normalerweise zwischen 0,1 und 0,5 ml).
Das Click-iT EdU Alexa Fluor 594 Bildgebungskit ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Proliferationsassays und ist optimiert für Fluoreszenzmikroskopieanwendungen. Bei diesem Assay wird das geänderte Thymidin-Analogon EdU effizient in neu synthetisierte DNA integriert und mit einem hellen, lichtbeständigen Alexa Fluor Farbstoff bei einer raschen, höchst spezifischen Click-Reaktion fluoreszenzmarkiert. Diese Fluoreszenzmarkierung proliferierender Zellen ist präzise und kompatibel mit Antikörper-Methoden aufgrund des schonenden Click-Protokolls. Die genauesten Proliferations-/Detektionsverfahren basieren auf der Einbindung und Messung von Nukleosid-Analoga in neu synthetisierter DNA mit Bromdesoxyuridin (BrdU), einem häufig verwendeten Analog. BrdU-markierte DNA wird mit Anti-BrdU-Antikörpern nach der DNA-Denaturierung durch eingreifende Verfahren (HCL, Hitze oder Enzyme) zur Freilegung der BrdU-Moleküle quantifiziert. Dieser Schritt ist jedoch zeitaufwändig und dauerhaft kaum auszuführen. Diese Eingriffe können sich zudem negativ auf die Probenintegrität und -qualität auswirken, wodurch rinr Co-Färbung mit anderen Antikörpern zur Herausforderung wird.
- Einfach: funktioniert beim ersten Mal, jedes Mal und in kürzerer Zeit
- Effizient: keine Denaturierungsschritte oder eingreifende Verfahren erforderlich
- Inhaltsreiche Ergebnisse: bessere Erhaltung der Zellmorphologie, Antigenstruktur und DNA-Integrität
- Konsistenz: hängt für eine Erkennung nicht von variablen Antikörper-Chargen ab
- Weniger gefährlich
Hervorragende Proliferationsmethodik
Das Click-iT EdU Alexa Fluor 594 Bildgebungskit ist eine hervorragende Alternative zu BrdU-Assays für Messungen der Zellproliferation. EdU (5-Ethinyl-2'-Desoxyuridin) ist ein Nukleosid-Analogon von Thymidin und wird während der aktiven DNA-Synthese in DNA eingebunden. Mit Click-iT EdU sind eine schonende Fixierung und Lösungsmittelpermeabilisierung für das kleinmolekülige Click-iT EdU-Detektionsreagenz ausreichend, um Zugang zur DNA zu erhalten. Das Click-iT EdU-Bildgebungs-Kit ist deshalb nicht nur einfach anzuwenden, sondern in der Zellzyklusanalyse und anderen intra- oder extrazellulären Analysen präziser und kompatibel für höchst aussagekräftige Ergebnisse.
Click-iT® Assays eignen sich für Zellen in Kulturen und in vivo nach der EdU-Zugabe über Zuführungs- oder Injektionsmethoden. Click-iT Assays können mit BrdU für Doppelimpulsexperimente unter Anwendung von Anti-BrdU-Antikörper (MoBu-1-geklont) verwendet werden, ohne dass Kreuzreaktionen mit EdU auftreten. Die Click-iT® Technologie ist kompatibel mit immunhistochemischen, immunzytochemischen und Fluoreszenz-Farbstoffen, die fixierungstolerant oder für die Markierung fixierter Zellen vorgesehen sind.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, DNA-Replikation und -Reparatur, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält genug Material für 50 bis 250 Reaktionen, je nach Reaktionsvolumen (typischerweise zwischen 0,1 und 0,5 ml). Bei 2–6 °C getrocknet und vor Licht geschützt aufbewahren. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proliferationsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | Zellproliferationskit |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor™ 594 |
| Emission | Sichtbar |
| Format | Objektträger |
| Produktlinie | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Click-iT EdU Cell Proliferation Kit for Imaging, Alexa Fluor 594 dye
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, copper(II) salt