Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 HCS Assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10308974
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96-Well-Platten
2 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10308974 10 x 96-Well-Platten -
10053294 2 x 96-Well-Platten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10308974 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10357
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Das Kit enthält ausreichend Material für zwei 96-Well-Platten.
Verwendet eine hochspezifische Click-Reaktion
Der Click-iT EdU Alexa Fluor 647 HCS-Assay ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Proliferationsassays und optimiert für High-Content-Bildgebungsanwendungen. Bei diesem Assay wird das geänderte Thymidin-Analogon EdU effizient in neu synthetisierte DNA integriert und mit einem hellen, lichtbeständigen Alexa Fluor Farbstoff bei einer raschen, höchst spezifischen Click-Reaktion fluoreszenzmarkiert. Diese Fluoreszenzmarkierung proliferierender Zellen ist präzise und kompatibel mit Antikörper-Methoden aufgrund des schonenden Click-Protokolls. Die genauesten Proliferations-/Detektionsverfahren basieren auf der Einbindung und Messung von Nukleosid-Analoga in neu synthetisierter DNA mit Bromdesoxyuridin (BrdU), einem häufig verwendeten Analog. BrdU-markierte DNA wird mit Anti-BrdU-Antikörpern nach der DNA-Denaturierung durch Eingriffe wie HCL, Hitze oder Enzyme zur Freilegung der BrdU-Moleküle quantifiziert. Dieser Schritt ist jedoch zeitaufwändig und dauerhaft kaum auszuführen. Diese Eingriffe können sich zudem negativ auf die Probenintegrität und -qualität auswirken, wodurch rinr Co-Färbung mit anderen Antikörpern zur Herausforderung wird.
  • Einfach: funktioniert beim ersten Mal, jedes Mal und in kürzerer Zeit
  • Effizient: keine Denaturierungsschritte oder eingreifende Verfahren erforderlich
  • Inhaltsreiche Ergebnisse: bessere Erhaltung der Zellmorphologie, Antigenstruktur und DNA-Integrität
  • Konsistenz: hängt für eine Erkennung nicht von variablen Antikörper-Chargen ab
  • Weniger gefährlich
Hervorragende Proliferationsmethodik
Der Click-iT EdU Alexa Fluor 647 HCS Assay ist eine hervorragende Alternative zu BrdU-Assays für Messungen der Zellproliferation. EdU (5-Ethinyl-2'-Desoxyuridin) ist ein Nukleosid-Analogon von Thymidin und wird während der aktiven DNA-Synthese in DNA eingebunden. Mit Click-iT EdU sind eine schonende Fixierung und Lösungsmittelpermeabilisierung für das kleinmolekülige Click-iT EdU-Detektionsreagenz ausreichend, um Zugang zur DNA zu erhalten. Das Click-iT EdU HCS Assay ist deshalb nicht nur einfach anzuwenden, sondern in der Zellzyklusanalyse und anderen intra- oder extrazellulären Analysen präziser und kompatibel für höchst aussagekräftige Ergebnisse.
Click-iT® Assays eignen sich für Zellen in Kulturen und in vivo nach der EdU-Zugabe über Zuführungs- oder Injektionsmethoden. Click-iT Assays können mit BrdU für Doppelimpulsexperimente unter Anwendung von Anti-BrdU-Antikörper (MoBu-1 geklont) verwendet werden, ohne dass Kreuzreaktionen mit EdU auftreten. Die Click-iT® Technologie ist kompatibel mit immunhistochemischen, immunzytochemischen und Fluoreszenz-Farbstoffen, die fixierungstolerant oder für die Markierung fixierter Zellen vorgesehen sind.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, DNA-Replikation und -Reparatur, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Tiefrot
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält ausreichend Material für 10 96 Well-Platten. Bei 2 bis 6 °C trocken und vor Licht geschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) HCS-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Produkttyp HCS-Assay
Farbstofftyp Alexa Fluor™ 647
Emission IR-nah
Format 96-Well Platte
Produktlinie Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Menge 10 x 96-Well-Platten
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.