Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Lipid Peroxidation Imaging Kit - Alexa Fluor™ 488
Artikelnummer. 13423329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
13423329 1 Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13423329 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00 €
    590.65 € / 1 Sets
    Sparen 31.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Ausreichend für fünf 96-Well-Platten oder 100 Deckgläser. Enthält eine positive Kontrollverbindung.
Zum Nachweis von Lipidperoxidation in Zellen
Das Kit nutzt Kupfer-katalysierte Klick-Chemie und Linolamid-Alkin(LAA)-Reagenz (alkyne-modifizierte Linolsäure), um Änderungen von Lipid-Peroxidation-Derivaten in festen Zellen nachzuweisen. Linolsäure ist die häufigste mehrfach ungesättigte Fettsäure, die bei Säugetieren vorkommt, und ihre Lipidperoxidationsprodukte machen wahrscheinlich einen Großteil der aus Lipiden gewonnenen Proteincarbonyle aus.
  • Optimiert für den Nachweis von Lipidperoxidation in Zellen mit Click-Chemie und Alexa Fluor™ 488 Azid
  • Multiplex-fähig und kompatibel mit herkömmlicher Fluoreszenzmikroskopie, High-Content-Screening (HCS) und Durchflusszytometrie
  • Wird als komplettes Kit geliefert, das für fünf 96-Well-Platten oder 100 Deckgläser ausreicht
  • Form: gefroren
  • Anregungsklasse: Sichtbar
Funktionsweise
  • Das Click-iT Lipidperoxidations-Bildgebungskit enthält Cumol-Hydroperoxid als positive Kontrolle für die Induktion der Lipidperoxidation und alle Komponenten für Klickreaktionen, einschließlich LAA und Alexa Fluor™ 488 Azid
  • LAA kann mit Zellen inkubiert werden, wo es in Zellmembranen integriert ist
  • Bei der Lipidperoxidation wird LAA oxidiert und produziert 9- und 13-Hydroperoxy-Otadecadiensäure (HPODE)
  • Hydroperoxide zersetzen sich zu mehreren α, β-ungesättigten Aldehyden, die Proteine an nukleophilen Seitenketten leicht modifizieren
  • Alkinhaltige modifizierte Proteine können anschließend mit Click-iT-Chemie erkannt und mit anderen Sonden, die für feste Zellen geeignet sind, gebündelt werden
  • Click-iT™ LAA (Linoleamidalkin) ist ein eigenständiges Reagenz, das als 5-er Packung Einwegfläschchen für maximale Flexibilität in Assays zur Lipidperoxidation bereitgestellt wird
  • Das Reagenz kann mit verschiedenen azidmodifizierten Nachweisreagenzien und anderen Reagenzien kombiniert werden
Zellanalyse, Zellgesundheit und oxidativer Stress mit Klick-Chemie, Zellviabilität, Proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Klick-Chemien, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie, Viabilitäts und Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -nachweis, Markierungschemie, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot, grün
Format Gefroren
Menge 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.