Learn More
Invitrogen™ CMAC, t-BOC-Leu-Met (7-Amino-4-Chloromethylcoumarin, t-BOC-L-Leucyl-L-Methionine amide)
Artikelnummer. 11594117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11594117 5 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594117 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A6520
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Spaltung erzeugt blaue Fluoreszenz
Das CMAC Peptidase-Substrat t-BOC-Leu-Met kann zur Messung der Peptidase-Aktivität in einer Lösung oder in lebenden Zellen verwendet werden. Das Substrat hat ein Anregung/Emissionsmaximum von ca. 330/403 nm. Nach der Spaltung durch Peptidasen erzeugt das Produkt eine blaue Fluoreszenz mit Anregungs-/Emissionsmaxima bei ca. 351/430 nm.
Apoptose, Caspase-Aktivierung, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Protease-/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Membrangängig
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Fest
Menge 5 mg
Substrat CMAC Peptidase-Substrat
Substrate Properties Peptid-basiertes Substrat
Substrattyp Peptidase-Substrat
Target Enzyme Calpain
Versandbedingung Raumtemperatur