Learn More
Invitrogen™ DDAO galactoside (9H-(1,3-Dichloro-9,9-Dimethylacridin-2-One-7-yl) β-D-Galactopyranoside)
Artikelnummer. 11540346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11540346 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11540346 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D6488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.00 €
    645.65 € / 5 Milligramm
    Sparen 88.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erzeugt Fluoreszenz
The galactosidase substrate, DDAO galactoside yields a hydrolysis product that can be excited with the 633 nm laser (excitation/emission maxima ∼645/660). Although the substrate itself is fluorescent (excitation/emission maxima ∼460/610 nm), the difference between the substrate's and the hydrolysis product is over 200 nm, along the two species to be easily distinguished.
To make a concentrated stock solution of up to 5 mg/mL, dissolve in high quality anhydrous DMSO. Store frozen, desiccated and protected from light.
Das Galaktosidasesubstrat DDAO Galaktosid ergibt ein Hydrolyseprodukt, das mit dem 633 nm-Laser angeregt werden kann (Anregungs-/Emissionsmaxima ∼645/660). Obwohl das Substrat selbst fluoreszierend ist (Anregungs-/Emissionsmaxima ∼460/610 nm), beträgt der Unterschied zwischen dem Substrat und dem Hydrolyseprodukt mehr als 200 nm, sodass die beiden Arten leicht unterschieden werden können.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Menge 5 mg
Substrat Beta-Gal-Substrat
Substrate Properties Chemisches Substrat
Anregung/Emission 645⁄660
Molekulargewicht 470.31
Versandbedingung Raumtemperatur
Excitation Wavelength Range 645 nm
Emissionswellenlängenbereich 660 nm