Learn More
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 10,000 MW, Anionic, Lysine Fixable (Fluoro-Emerald)
Artikelnummer. 11500226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11500226 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11500226 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D1820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 €
    539.65 € / 25 Milligramm
    Sparen 22.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unserer Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
  • Eine Succinimidyl-Kopplung wird verwendet, um Farbstoffe an das Dextran-Molekül zu binden. Dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran
  • Geeignet für Neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
  • Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
  • Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
  • Untersuchung der vaskulären Permeabilität und der Integrität der Blut-Hirn-Schranke; Überwachung der Versauerung (einige Dextran-Farbstoff-Konjugate sind pH-empfindlich)
  • Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
  • Die Fluorescein Dextrane sind intrinsisch anionisch, während die meisten Dextrane, die mit zwitterionischem Rhodamin B, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ markiert sind, im Wesentlichen neutral sind
  • Um mehr hochanionische Dextrane zu produzieren, fügt ein geschütztes Verfahren den Dextranträgern negativ geladene Gruppen hinzu; diese Produkte werden als polyanionische Dextrane bezeichnet
  • Für einige Anwendungen ist es erforderlich, dass der Dextran-Tracer vor der Analyse mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd behandelt wird: Bei diesen Anwendungen erfolgt die Behandlung mit lysinfixierbaren Dextran-Konjugaten von Fluorophoren oder Biotin
  • Diese Dextrane besitzen kovalent gebundene Lysin-Reste, die die Bindung der Dextran-Tracer an umgebende Biomoleküle durch eine Aldehyd-vermittelte Fixierung mit umliegenden Biomolekülen und hierdurch den nachfolgenden Nachweis durch immunhistochemische und ultrastrukturelle Verfahren ermöglichen
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dextran
Menge 25 mg
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Marker oder Farbstoff Klassische Farbstoffe
Versandbedingung Raumtemperatur
Excitation/Emission 494/518 nm.
Produktlinie Invitrogen