Learn More
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 3000 MW, Anionic, Lysine Fixable
Artikelnummer. 11500296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11500296 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11500296 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D3306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    644.00 €
    611.65 € / 10 Milligramm
    Sparen 32.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unsere Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
  • Die Farbstoffe werden mittels einer Succinimidyl-Kopplung an das Dextran-Molekül gebunden. Dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran.
  • Die bei der Herstellung der Rhodamin Green™ und Alexa Fluor™ 488 Dextrane verwendete Reaktion ergibt ein neutrales, anionisches oder kationisches Endprodukt.
  • Geeignet für Neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
  • Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
  • Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
  • Studien zur vaskulären Permeabilität und zur Integrität der Blut-Hirn-Schranke
  • Überwachung der Azidifikation (einige Dextran-Farbstoffkonjugate sind pH-empfindlich)
  • Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
  • Fluorescein Dextrane sind intrinsisch anionisch, während die meisten Dextrane, die mit zwitterionischem Rhodamin B, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ markiert sind, im Wesentlichen neutral sind
  • Um mehr hochanionische Dextrane zu produzieren, fügt ein geschütztes Verfahren den Dextranträgern negativ geladene Gruppen hinzu; diese Produkte werden als polyanionische Dextrane bezeichnet
  • Für einige Anwendungen ist es erforderlich, dass der Dextran-Tracer vor der Analyse mit Formaldehyd oder Glutaraldehyd behandelt wird
  • Bei diesen Anwendungen erfolgt die Behandlung mit lysinfixierbaren Dextran-Konjugaten von Fluorophoren oder Biotin
  • Dextrane besitzen kovalent gebundene Lysin-Reste, die die Bindung der Dextran-Tracer an umgebende Biomoleküle durch eine Aldehyd-vermittelte Fixierung mit umliegenden Biomolekülen und hierdurch den nachfolgenden Nachweis durch immunhistochemische und ultrastrukturelle Verfahren ermöglichen
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dextran
Menge 10 mg
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Marker oder Farbstoff Klassische Farbstoffe
Versandbedingung Raumtemperatur
Excitation/Emission 494/518 nm.
Produktlinie Invitrogen