Learn More
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 70,000 MW, Anionic
Beschreibung
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
- Succinimidyl-Kopplung von Farbstoffen an das Dextran-Molekül; dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran
- Geeignet für Neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
- Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
- Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
- Studien zur vaskulären Permeabilität und zur Integrität der Blut-Hirn-Schranke
- Überwachung der Azidifikation (einige Dextran-Farbstoffkonjugate sind pH-empfindlich)
- Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
- Die Fluorescein Dextrane sind intrinsisch anionisch, während die meisten Dextrane, die mit zwitterionischem Rhodamin B, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ markiert sind, im Wesentlichen neutral sind
- Um mehr hochanionische Dextrane zu produzieren, fügt ein geschütztes Verfahren den Dextranträgern negativ geladene Gruppen hinzu; diese Produkte werden als polyanionische Dextrane bezeichnet
Zellanalyse, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, allgemeines Zelltracing, Ionische Homöostase und Signalgebung, Neuronales Tracing, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dextran |
| Menge | 25 mg |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Marker oder Farbstoff | Klassische Farbstoffe |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Excitation/Emission | 494/521 nm |
| Produktlinie | Invitrogen |