Learn More
Invitrogen™ Dextran, Oregon Green™ 488; 10,000 MW, Anionic
Artikelnummer. 11524716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11524716 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524716 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D7170
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unsere Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
  • Markierung (Ex/Em): Oregon Green™ 488 (496/524)
  • Größe: 10.000 MW
  • Ladung: Anionisch
  • Fixierbar: Nicht fixierbar
  • Eine Succinimidyl-Kopplung wird verwendet, um Farbstoffe an das Dextran-Molekül zu binden. Dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran. Die bei der Herstellung der Rhodamin Green™ und Alexa Fluor™ 488 Dextrane verwendete Reaktion ergibt ein neutrales, anionisches oder kationisches Endprodukt
  • Ein häufiger Anwendungsbereich ist neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
  • Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
  • Neuroanatomisches Tracing
  • Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
  • Studien zur vaskulären Permeabilität und zur Integrität der Blut-Hirn-Schranke
  • Verfolgt die Endozytose
  • Überwachung der Azidifikation (einige Dextran-Farbstoffkonjugate sind pH-empfindlich)
  • Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
  • Oregon Green Dextrane sind intrinsisch anionisch
  • Um mehr hochanionische Dextrane zu produzieren, fügt ein geschütztes Verfahren den Dextranträgern negativ geladene Gruppen hinzu; diese Produkte werden als polyanionische Dextrane bezeichnet
Zellanalyse, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, allgemeines Zelltracing, Ionische Homöostase und Signalgebung, Neuronales Tracing, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dextran
Menge 5 mg
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Marker oder Farbstoff Andere Labels oder Farbstoffe
Versandbedingung Raumtemperatur
Excitation/Emission 496/524 nm
Produktlinie Oregon Green