Learn More
Invitrogen™ Dextran, Rhodamine B, 10,000 MW, Neutral
Artikelnummer. 11466337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466337 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11466337 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D1824
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rigorose Maßnahmen zur Entfernung von unkonjugiertem Farbstoff soweit praktikabel und anschließende Testung unserer Dextran-Konjugate per Dünnschichtchromatographie, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen mit niedrigem Molekulargewicht vorhanden sind.
Markierte Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die häufig in mikroskopischen Studien zur Überwachung der Zellteilung, zum Verfolgen der Bewegung von lebenden Zellen und zur Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix verwendet werden. Markiertes Dextran wird häufig per Mikroinjektion in die Zellen eingebracht. Dextrane sind hydrophile Polysaccharide, die sich durch ein mittleres bis hohes Molekulargewicht, eine gute Wasserlöslichkeit und geringe Toxizität auszeichnen. Zusätzlich weisen sie im Allgemeinen eine niedrige Immunogenität auf. Dextrane sind biologisch inert aufgrund ihrer ungewöhnlichen poly-(α-D-1,6-Glukose)-Verknüpfungen, die eine Spaltung durch die meisten endogenen zellulären Glykosidasen verhindern.
  • Succinimidyl-Kopplung von Farbstoffen an das Dextran-Molekül; dies führt in den meisten Fällen zu einem neutralen oder anionischen Dextran
  • Geeignet für Neuronales Tracing (anterograd/retrograd) in lebenden Zellen
  • Studien zur Zellabstammung in lebenden Zellen
  • Untersuchung interzellulärer Kommunikationswege (z. B in Gap Junctions, während der Wundheilung und bei der embryonalen Entwicklung)
  • Studien zur vaskulären Permeabilität und zur Integrität der Blut-Hirn-Schranke
  • Überwachung der Azidifikation (einige Dextran-Farbstoffkonjugate sind pH-empfindlich)
  • Untersuchung der hydrodynamischen Eigenschaften der zytoplasmatischen Matrix
  • Die meisten Dextrane, die mit den zwitterionischen Farbstoffen Rhodamin B, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ markiert sind, sind im Wesentlichen neutral
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dextran
Menge 25 mg
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Marker oder Farbstoff Klassische Farbstoffe
Versandbedingung Raumtemperatur
Excitation/Emission 570/590 nm
Produktlinie Invitrogen