Learn More
Invitrogen™ Di-4-ANEPPS
Artikelnummer. 11530196
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11530196 5 mg 5 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530196
Marke: Invitrogen™ D1199
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Moleküle, die als Reaktion auf elektrische Potentialänderungen in ihrer Umgebung fluoreszieren
Anstiege und Abnahmen des Membranpotentials - das als Membranhyperpolarisation bzw. -depolarisation bezeichnet wird - spielen in vielen physiologischen Prozessen eine zentrale Rolle, einschließlich der Nervenimpulsausbreitung, Muskelkontraktion, Signalübertragung zwischen Zellen und Steuerung (Gating) von Ionenkanälen. Potentiometrische Sonden sind wichtige Werkzeuge für die Untersuchung dieser Prozesse.
  • Dabei handelt es sich um schnell reagierende Sonden, die durch Veränderung ihrer elektronischen Struktur und folglich ihrer Fluoreszenzeigenschaften als Reaktion auf Veränderungen im umgebenden elektrischen Feld arbeiten
  • Ihr optisches Ansprechen ist ausreichend schnell, um vorübergehende (Millisekunde) Potenzialveränderungen in anregbaren Zellen, einschließlich einzelner Neuronen, Herzzellen und intakter Gehirne, zu erkennen
  • Dagegen ist der Umfang ihrer potentialabhängigen Fluoreszenzänderung oft gering; Sonden mit schneller Reaktion zeigen typischerweise 2 bis 10 % Fluoreszenzänderung pro 100 mV
  • Weiterhin zeigen diese Farbstoffe die potentialabhängige Verschiebung in ihren Anregungsspektren und folgliche Ermöglichung der Quantifizierung des Membranpotentials mithilfe von Messungen des Anregungsverhältnisses
  • Zwitterionisches Molekül, weist die einheitlichste potentiometrische Reaktion in verschiedenen Zell- und Gewebetypen auf
  • An die an die Phospholipid-Membranen des Modells gebundene Anregungs-/Emissionsmaxima (Ex/Em) betragen ungefähr 465/635 nm (spektrale Eigenschaften hängen jedoch stark von der Umgebung ab)
  • Nicht fluoreszent, bis es an Membranen gebunden ist
  • Löslich in Ethanol, DMSO und DMF
  • Farbstoff wird durch direkte Zugabe von Stammlösung in Zellkulturmedien oder durch retrograde Markierung in Zellen eingebracht
  • Schnell ansprechende Sonde, geeignet für die Erkennung von potenziellen Veränderungen der Membran im Bereich von weniger als einer Millisekunde
  • Die Plasmamembran der Zelle hat typischerweise ein Transmembranpotential von etwa -70 mV (innen negativ) als Folge von K+-, Na+- und Cl- Konzentrationsgradienten, die durch aktive Transportprozesse aufrechterhalten werden
  • Potentiometrische Sonden bieten ein indirektes Verfahren zum Nachweis der Translokation dieser Ionen
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellstruktur, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Membranen (Allgemein) und Lipide
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp ANEP-Farbstoff
Menge 5 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Zellmembranen & Lipide