Learn More
Invitrogen™ DQ™ Ovalbumin - Special Packaging
Artikelnummer. 10023372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10023372 5 x 1 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10023372 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D12053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 €
    753.65 € / 5 Milligramm
    Sparen 48.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Geeignet für Studien zur Antigenprozessierung und Antigenpräsentation
DQ Ovalbumin ist ein fluorogenes Substrat für Proteasen. Ein starker Fluoreszenz-Löscheffekt wird beobachtet, wenn Proteine stark mit BODIPY-Farbstoffen markiert sind. Nach der Hydrolyse des DQ Ovalbumins zu einzelnen, farbstoffmarkierten Peptiden durch Proteasen wird dieses Quenching erleichtert und produziert hell fluoreszierende Produkte.
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Fest
Produktlinie DQ
Menge 5 x 1 mg
Substrat Protease-Substrat
Substrate Properties Protein-basiertes Substrat
Target Enzyme Proteasen
Marker oder Farbstoff BODIPY™ FL
Produkttyp Antigenverarbeitungs- und Präsentationsstudien
Versandbedingung Raumtemperatur