Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Direct Phospholipase C Assay Kit
Artikelnummer. 10783734
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10783734
Marke: Invitrogen™ E10215
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
1 Kit
Zur Überwachung der PC-PLC-Aktivität
Dieses Kit ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Aktivität der Phosphotidylcholin-spezifischen Phospholipase C (PLC) in biochemischen Assays auf Mikrotiterplattenbasis. Der Assay verwendet ein PCL-selektives fluorogenes Substrat, das bei Spaltung eine hellgrüne Emission abgibt. PC-PLC spielt eine entscheidende Rolle in vielen Zellsignalwegen, die an Apoptose und Zellüberleben beteiligt sind, sowie bei Krankheiten von Krebs bis HIV1-7. Der Assay verwendet ein Glycerophospho-Ethanolamin mit einer farbstoffmarkierten sn-2-Acylkette als Substrat für PC-PLC. Substratspaltung durch PC-PLC, bevor das Phosphat das farbstoffmarkierte Diacylglycerin freisetzt, das ein positives Fluoreszenzsignal erzeugt, welches kontinuierlich gemessen werden kann. Das Reaktionsprodukt hat ein Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsmaximum von 509 nm bzw. 516 nm. Mit aufgereinigtem Enzym aus Bacillus cereus kann der Assay nach einer Stunde bei Raumtemperatur schon 10 mU/ml PC-PLC erkennen. Das Kit hat sich als nützlich für die Charakterisierung der PC-PLC-Hemmung erwiesen, und da es eine direkte Messung bietet, wird das Potenzial für falsch positive Ergebnisse in einem kombinierten Screening eliminiert.
  • Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 10 Mikrotiterplatten, wobei 200 μl Volumen im 96-Well Format verwendet werden
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung I Kit Lagerung des Kits bei -<20 °, lichtgeschützt, mit Trockenmittel
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phospholipase C-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Phospholipase-Assay
Farbstofftyp BODIPY™ FL
Emission 509⁄516
Filtertyp FITC-Filter (Fluorescein-Filter)
Produktlinie EnzChek, Molecular Probes
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Substrateigenschaften Lipidbasiertes Substrat, chemisches Substrat
Substrattyp Phospholipase-Substrat
Zielenzym Phosphatidylcholinspezifisch Phospholipase C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.