Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Elastase Assay Kit
Artikelnummer. 10257102
Change view
Click to view available options
Menge:
600 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10257102 600 Assays 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10257102
Marke: Invitrogen™ E12056
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Schnelle fluorometrische Methode zur Messung von Elastasen
Das EnzChek Elastase-Assay-Kit stellt eine empfindliche, bequeme und schnelle fluorometrische Methode zur Messung der Elastase- oder anderer Protease-Aktivitäten in gereinigten Enzymsystemen, Zell-/Gewebelysaten oder für Screening-Inhibitoren in einem Hochdurchsatzformat dar. Das Substrat im EnzChek Kit ist ein BODIPY-FL-markiertes DQ-Elastinkonjugat, das in hohem Maße markiert ist, sodass das Fluoreszenzsignal so lange gequencht wird, bis der enzymatische Verdau stark fluoreszierende Fragmente erzeugt.
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Chemotaxis und Zellmigration, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, High-Content Screening (HCS), Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszenzintensitätsmessung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elastaseassay
Produkttyp Elastase-Assay
Produktlinie EnzChek
Menge 600 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Substrateigenschaften Protein-basiertes Substrat
Substrattyp Elastase-Substrat
Zielenzym Elastasen