Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Ultra Amylase-Assay-Kit
Beschreibung
Das EnzChek Ultra Amylase-Assay-Kit bietet die Geschwindigkeit, Hochempfindlichkeit und den Komfort, die für die Messung der Amylase-Aktivität oder zum Screening von Amylase-Inhibitoren in einem Hochdurchsatzformat erforderlich sind. Dieses EnzChek-Kit enthält mit dem DQ™ Stärkesubstrat ein Stärkederivat, das mit BODIPY FL-Farbstoff so markiert ist, dass die Fluoreszenz unterdrückt wird. Dieses Substrat wird durch Amylase effizient abgebaut, der Verdau entlastet das Quenching und liefert stark fluoreszierende Fragmente. Die begleitende Fluoreszenzsteigerung ist proportional zur Amylase-Aktivität und kann mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplattenlesegerät oder Fluorometer mit Hilfe von standardmäßigen Fluorescein-Filtern überwacht werden.
- Markierung (Ex/Em): BODIPY FL Konjugat (ca. 502/512 nm)
- Das Kit enthält lyophilisiertes Substrat, 10x Reaktionspuffer, Lösungsmittelsubstrat, einen fluoreszierenden Standard und ein detailliertes Protokoll
- Es enthält ausreichend Reagenzien für 500 Assays (unter Verwendung eines Assay-Volumens von 100 μl in einem 96-Well Mikrotiterplattenformat)
Finden Sie fluoreszierende Substrate für andere Glykosidasen
Zusätzlich zum EnzChek Ultra Amylase-Assay-Kit bieten wir Kits und Substrate zur Messung von Xylanase, Lysozym, β-Galactosidase und mehr an.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, High-Content-Screening (HCS), Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenzintensitätsmessung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ultra Amylaseassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Amylase-Assay |
| Produktlinie | EnzChek |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Substrateigenschaften | Molekularsubstrat |
| Substrattyp | Amylasesubstrat |
| Mehr anzeigen |