Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit
Beschreibung
Die Myeloperoxidase (MPO) ist eine einzigartige Peroxidase, die neben ihrer Peroxidationsaktivität auch die Umwandlung von Wasserstoffperoxid (H2O2) und Chlorid (Cl-) zu Hypochlorsäure (HOCl) katalysiert. Das EnzChek™ Myeloperoxidase (MPO)-Aktivitäts-Assay-Kit bietet Assays zum Nachweis der Chlorierungs- und Peroxidationsaktivitäten von MPO in Lösung und in Zelllysaten.
- Zum Nachweis der Chlorierung enthält das Kit nicht fluoreszierendes 3'-(p-aminophenyl)-Fluorescein (APF), das selektiv durch Hypochlorit (-OCl) gespalten wird, um Fluorescein zu erhalten. Die Peroxidation wird mit nicht fluoreszierendem AmplexUltraRed Reagenz (A36006) nachgewiesen, das durch die mit H2O2 erzeugten Redox-Zwischenprodukte MPO-I und MPO-II zu einem fluoreszierenden Produkt oxidiert wird
- Das EnzChek Myeloperoxidaseaktivität-Assaykit kann verwendet werden, um diese Aktivitäten bei Raumtemperatur über einen breiten dynamischen Bereich (1,5 bis 200 ng/ml) kontinuierlich zu erkennen
- Das Kit kombiniert Geschwindigkeit (30 Minuten), Empfindlichkeit und Komfort beim Mixen und Lesen
Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), nitrooxidativer Stress, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenzintensitätsmessung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Myeloperoxidase(MPO)-Aktivitätsassay |
| Produkttyp | Myeloperoxidase (MPO)-Assay |
| Produktlinie | EnzChek |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Zielenzym | Myeloperoxidase |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.