Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phosphatase Assay Kit
Beschreibung
Das EnzChek Phosphatase-Assay-Kit ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Phosphataseaktivität auch bei einem neutralen oder sauren pH-Wert. Das Kit enthält proprietäres Molecular Probes 6,8-Difluor-4-Methylumbelliferylphosphat (DiFMUP)-Substrat. DiFMUP ist beim Nachweis von prostataspezifischer saurer Phosphatase bei pH 5,5 etwa 100 Mal empfindlicher als 4-Methylumbelliferylphosphat (MUP). Das Kit eignet sich perfekt für den kontinuierlichen Assay von prostataspezifischer saurer Phosphatase, Proteinphosphatase 1 oder fast jeder anderen Phosphatase, die mit nicht-proteinbasierten Substraten wie MUP oder 4-Nitrophenylphosphat (PNPP) getestet werden kann. Jedes Kit enthält eine ausreichende Menge an Substrat für ∽1000 Assays, wobei ein Reaktionsvolumen von 100 μl pro Assay angesetzt wird. Die Fluoreszenz (Anregungs-/Emissionsmaxima ca. 358/455 nm) kann mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder einem Standard-Fluorometer gemessen werden.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, High-Content-Screening (HCS), Phosphataseaktivität, Phosphatase-Aktivitäts-Assays, Biologie der Phosphatasen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifikation und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phosphataseassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Phosphatase-Assay |
| Farbstofftyp | DiFMU |
| Emission | 360⁄460 |
| Produktlinie | EnzChek |
| Menge | 1000 Assays |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- EnzChek Phosphatase Assay Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dimethylformamide