Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Protease Assay Kit, grüne Fluoreszenz, 100-1.000 Assays
Beschreibung
Der EnzChek Protease-Assay Kit, grüne Fluoreszenz, ist ein schneller, einfacher und direkter fluoreszenzbasierter Assay zum Nachweis von Metall-, Serin-, Säure- und Sulfhydryl-Proteasen. Die damit verbundene Zunahme der Fluoreszenz, die mit dem Mikrotiterplatten-Lesegerät gemessen werden kann, ist proportional zur Proteaseaktivität. Dieses EnzChek Protease-Assay-Kit enthält ein Kaseinderivat, das weitgehend mit dem pH-unempfindlichen, grün-fluoreszierenden BODIPY FL-Farbstoff markiert wurde, was zu einem Abschrecken des Fluoreszenzfarbstoffs führt. Protease-katalysierte Hydrolyse setzt die hochfluoreszierenden, mit BODIPY FL-Farbstoff markierten Peptide frei und ermöglicht so den quantitativen Nachweis der Proteaseaktivität in Lösung. Der grün-fluoreszierende BODIPY FL-Farbstoff weist ein Anregungs- und Emissionsspektrum auf, das dem von Fluorescein ähnlich ist.
- Der generalisierte Mechanismus ermöglicht die Messung einer Vielzahl von Proteasen
- Kann zur kontinuierlichen Messung der Protease-Kinetik verwendet werden
- Die Anregung/Emission bei 505/513 nm ermöglicht die Verwendung von standardmäßigen Fluorescein(FITC)-Filtereinstellungen
Zellanalyse, Zellkultur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Differenzierung und Entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Stammzellanalyse, Stammzelldifferenzierung, Stammzellproteinanalyse, Stammzellforschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenzintensitätsmessung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protease-Assay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Protease-Assay |
| Produktlinie | EnzChek |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungskategorie | Differenzierung |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Substrateigenschaften | Protein-basiertes Substrat |
| Mehr anzeigen |