Learn More
Invitrogen™ FilmTracer™ LIVE/DEAD™ Biofilmviabilitäts-Kit
Beschreibung
Beinhaltet
2 Zutaten
Das FilmTracer LIVE/DEAD Biofilm-Viabilitäts-Kit bietet einen zweifarbigen Fluoreszenz-Assay für die bakterielle Viabilität auf der Grundlage der Membranintegrität, der sich für eine Vielzahl von Bakteriengattungen, einschließlich solcher, die in Biofilm-Gemeinschaften wachsen, bewährt hat. Das LIVE/DEAD Biofilm Viabilitäts-Kit verwendet Mischungen aus SYTO™ 9 grün fluoreszierendem Nukleinsäure-Farbstoff und dem rot fluoreszierenden Nukleinsäure-Farbstoff Propidiumiodid. Diese Farbstoffe unterscheiden sich sowohl in ihren spektralen Eigenschaften als auch in ihrer Fähigkeit, in gesunde Bakterienzellen einzudringen. Bei alleiniger Anwendung markiert der SYTO 9 Farbstoff im Allgemeinen alle Bakterien in einer Population: solche mit intakten Membranen und solche mit beschädigten Membranen. Im Gegensatz dazu dringt Propidiumiodid nur in Bakterien mit beschädigten Membranen ein, wodurch eine geringere Fluoreszenz mit SYTO 9 Färbemittel mit beiden Farbstoffen entsteht. So färben Bakterien mit einer geeigneten Mischung aus SYTO 9 und Propidiumiodid-Färbungen fluoreszierend grün, während Bakterien mit beschädigten Membranen fluoreszierend rot färben.
Analyse von Bakterien, Bakterielle Viabilitäts- und Zytotoxizitätsanalyse, Zellanalyse, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot, grün |
| Inhalt und Lagerung | 2 Zutaten, im Tiefkühlgerät bei -5 °C bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager |
| Produkttyp | Biofilm Viabilitätskit |
| Farbstofftyp | SYTO™ 9, Propidiumjodid |
| Emission | Sichtbar |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | FilmTracer, Molecular Probes |
| Mehr anzeigen |