Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Diacetate (FDA)
Artikelnummer. 10694763
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10694763
Marke: Invitrogen™ F1303
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein membrangängiges Esterase-Substrat, das als Viabilitätssonde dienen kann
  • Misst sowohl die enzymatische Aktivität, die zur Aktivierung der Fluoreszenz erforderlich ist, als auch die Zellmembranintegrität, intrazelluläre Retention des fluoreszenten Produkts
  • Nach der Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen liefert AM-Ester Fluorescein
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, allgemeines Zelltracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und Nachweis, Ionische Homöostase und -signalisierung, zielbasierte ADME/Tox-Assays, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Produkttyp Fluoresceindiazetat
Farbstofftyp Klassische Farbstoffe
Menge 1 g
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Versandbedingung Raumtemperatur