Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43FX, fixierbares Analogon des FM™ 1-43 Membranfärbemittels
Beschreibung
Die FM 1-43FX Membransonde ist ein FM 1-43 Membransonden-Analogon, das modifiziert wurde und dadurch ein aliphatisches Amin enthält. Durch diese Modifikation kann die Sonde mit aldehydbasierten Fixiermitteln (Formaldehyd, Glutaraldehyd usw.) fixiert werden. Die FM 1-43 Membransonde wird häufig eingesetzt, sowohl zum Nachweis aktiv feuernder Neuronen als auch zur Untersuchung der Mechanismen beim aktivitätsabhängigen Vesikelzyklus. Die unmodifizierte FM 1-43 Membransonde ist in einem einzelnen Fläschchen mit 1 mg Inhalt (T-3163) und in 10 Fläschchen mit je 100 μg Inhalt (T-35356) erhältlich.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Endokytose, Exozytose & Phagozytose, Allgemeines Zelltracing, mikrobielles Tracking, Neuronales Tracing, Plasmamembran
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Menge | 10 x 100 μg |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | FM |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Fluorescent Dye |
| Produkttyp | FM 1-43 Membransonde |
| SubCellular Localization | Plasmamembran |