Learn More
Invitrogen™ Fura-4F, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Beschreibung
- wasserlösliche Salzform
- Nützlich für die intrazelluläre Beladung durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipette oder Aufnahme mithilfe des Influx™ pinozytischen Zellbeladungsreagenzes. Kat.-Nr. I-14402).
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluorescence Microscope |
| Produkttyp | Calcium Indicator |
| Farbstofftyp | Fluorescent Dye-Based |
| Menge | 500μ g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |