Learn More
Invitrogen™ Fura Red™, AM, cell permeant
Click to view available options
Menge:
10 x 50 μg
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Beschreibung
- Messung mittels Mikrophotometrie, Bildgebung oder Durchflusszytometrie bei Verwendung mit einer einzigen Anregung, grün-fluoreszentem Calcium-Indikator
- Acetoxymethyl (AM)-Esterform
- Nützlich für die nichtinvasive intrazelluläre Ladung
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Zweitkurier-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, Ionische Homöostase und Signalgebung, Ziel- und Lead-Identifizierung und -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilität und Proliferation von Zellen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer, Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Calcium-Indikator |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Produktlinie | Fura Red |
| Menge | 500 μg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.