Learn More
Invitrogen™ Histone H1 From Calf Thymus, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
Beschreibung
- Fluoreszenz mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ca. 495/520 nm, die durch Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie visualisiert werden kann
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Lysosome, Vakuolen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produkttyp | Lipopolysaccharid-Konjugat |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Menge | 1 mg |
| Reagenztyp | Phosphatgepufferte Salzlösung |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Proteinfamilie | Histon H1 |