Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate
Beschreibung
Konjugate sind kovalent mit Fluorophoren markiert (es wurde besonders darauf geachtet, freien Farbstoff nach der Konjugation zu entfernen).
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor594 (ca. 590/617 nm)
- Konjugate werden als lyophilisierte Pulver geliefert
- Enthält ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
- Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
- Die Fluoreszenz von Konjugaten, die an die Oberfläche der Zelle gebunden (aber nicht internalisiert) sind, kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quencher gelöscht werden
- Neben zellulären Anwendungen können fluoreszierende Konjugate als Kalibrierreferenzen für die Durchflusszytometrie beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirksam sein
- Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | E. coli-Konjugat |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor™ 594 |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
| pH | 3 bis 10 |
| Produktlinie | Alexa Fluor, BioParticles |
| Menge | 2 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |