Learn More
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles™, fluorescein conjugate
Artikelnummer. 12090126
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12090126
Marke: Invitrogen™ E2861
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Fluoreszenz der Farbstoffkonjugate ist über den pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv.
  • Konjugate sind kovalent mit einer Vielzahl verschiedener Fluorophore markiert (es wurde besonders darauf geachtet, freien Farbstoff nach der Konjugation zu entfernen)
  • Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
  • Enthält ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
  • Die Fluoreszenz von Konjugaten, die an die Oberfläche der Zelle gebunden (aber nicht internalisiert) sind, kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quencher abgelöscht werden
  • Neben zellulären Anwendungen können fluoreszierende Konjugate als Kalibrierreferenzen für die Durchflusszytometrie beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirksam sein
  • Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp E. coli-Konjugat
Farbstofftyp FITC (Fluorescein)
Form Fest
pH 3 bis 10
Produktlinie BioParticles
Menge 10 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies E. coli