Learn More
Invitrogen™ LC3B Antibody Kit for Autophagy
Beschreibung
Beinhaltet
Das Kit enthält einen gegen LC3B und Chloroquin-Diphosphat gerichteten polyklonalen Kaninchen-Antikörper.
Das LC3 Antikörperkit für die Autophagie enthält einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen LC3B, der für die Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie und in der Bildgebung und Analyse mit hohem Gehalt validiert wurde. Chloroquin-Diphosphat ist ebenfalls enthalten – nach der Behandlung mit dieser Verbindung wird der normale autophagische Fluss gestört, und Autophagosome sammeln sich infolge der Störung des normalen autophagischen Flusses an.
Apoptose, Autophagie, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität und -zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das Kit enthält einen polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen LC3B und Chloroquin-Diphosphat. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Geräte, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Farbstofftyp | Unmarkiert |
| Format | 96-Well-Platte, Objektträger |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Trockeneis |