Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Cell-Mediated Cytotoxicity Kit, for animal cells
Artikelnummer. 10452662
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10452662 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10452662 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L7010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Es werden rote und grüne Farbstoffe verwendet
Das LIVE/DEAD Kit für zellvermittelte Zytotoxizität misst die durch natürliche Killerzellen (NK-Zellen), Lymphokin-aktivierte Killerzellen (LAK-Zellen) und T-Zellen vermittelte Zytotoxizität. Zielzellen werden mit dem grün-fluoreszierenden Membranfärbemittel DiOC18 vorinkubiert und dann mit Effektorzellen in Gegenwart des rot-fluoreszierenden, membranundurchdringlichen Farbstoffs Propidiumiodid vermischt. Lebende und tote Zielzellen behalten die grün fluoreszierende Membranfärbung; Ziel- und Effektorzellen mit geschädigten Membranen weisen eine rot fluoreszierende Nukleinsäure-Färbung auf; lebende Effektorzellen sind nicht fluoreszierend.
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrieviabilität und Zytotoxizitäts-Assays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen, eukaryotische Zellen
Farbe Grün, rot
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Kit für zellvermittelte Zytotoxizität, für Tierzellen
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Durchflusszytometer
Produkttyp Kit für zellmediierte Zytotoxizität
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 501, 617 nm
Excitation Wavelength Range 484, 536 nm
Format Röhrchen, Objektträger
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur