Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein From Human Plasma, Acetylated, Alexa Fluor™ 488 Conjugate (Alexa Fluor™ 488 AcLDL)
Beschreibung
Humanes Lipoprotein mit niedriger Dichte (LDL) ist ein großer Proteinkomplex (ca. 500.000 Da), der an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und Cholesterin über Rezeptor-vermittelte Endozytose abgibt. Bei diesen Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes LDL kultivierten Zellen hinzugefügt. Anschließend werden die Zellen durch Mikroskopie oder Durchflusszytometrie analysiert. Alternativ kann fluoroszenzmarkiertes LDL Versuchstieren injiziert und die Verteilung des Markers nach dem angegebenen Zeitraum analysiert werden.
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 488 (495/519)
- Acetyliert: Ja
- Menge: 200 μl (1,0 mg/ml)
- LDL- und AcLDL-Produkte werden etwa alle zwei Monate aus frischem Humanplasma zubereitet und sind kontinuierlich verfügbar
- LDL mit einem unmodifizierten Apoprotein wird zur Untersuchung der Abgabe und Internalisierung von normalem Cholesterin verwendet: Wenn Lysin-Rückstände des LDL-Apoproteins acetyliert wurden, bindet der LDL-Komplex nicht mehr an den LDL-Rezeptor, sondern wird vielmehr von Endothelzellen und Mikrogliazellen aufgenommen, die für diese modifizierte Form typische Scavenger-Rezeptoren besitzen.
- Einige der vielen Anwendungen für markierte LDL-Komplexe sind: Zählen von LDL-Rezeptoren auf der Zelloberfläche und Analyse ihrer Bewegung und ihres Clusterings nach der Internalisierung, Quantifizierung der LDL-Rezeptoraktivität in Fibroblasten (Ersatz des radioaktiv markierten LDL-Assays), Untersuchung der LDL-Expression und Identifizierung von LDL-Rezeptormängeln in verschiedenen Zelllinien
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Lysosome, Vakuolen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg⁄ml |
| Inhalt und Lagerung | Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produkttyp | Ergänzungsstoff |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Menge | 200 μl |
| Versandbedingung | Nasseis |