Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, Acetylated, DiI complex (DiI AcLDL)
Artikelnummer. 10574053
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μl
Artikelnummer. Menge
10574053 200 μl
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10574053
Marke: Invitrogen™ L3484
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Acetyliertes (Ac) Apoprotein zur Untersuchung von Zelltypen, die spezifische Rezeptoren für diese acetylierte Version exprimieren, d. h. Endothelialzellen und Mikroglialzellen
Humanes Lipoprotein mit niedriger Dichte (LDL) ist ein großer Proteinkomplex (ca. 500.000 Da), der an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und Cholesterin über Rezeptor-vermittelte Endozytose abgibt. Bei diesen Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes LDL kultivierten Zellen hinzugefügt. Anschließend werden die Zellen durch Mikroskopie oder Durchflusszytometrie analysiert. Alternativ kann fluoroszenzmarkiertes LDL Versuchstieren injiziert und die Verteilung des Markers nach dem angegebenen Zeitraum analysiert werden.
  • Acetyliert: Ja
  • Menge: 200 μl (1,0 mg/ml)
  • LDL- und AcLDL-Produkte werden etwa alle zwei Monate aus frischem Humanplasma zubereitet und sind kontinuierlich verfügbar
  • LDL mit einem unmodifizierten Apoprotein wird zur Untersuchung der Abgabe und Internalisierung von normalem Cholesterin verwendet: Wenn Lysin-Rückstände des LDL-Apoproteins acetyliert wurden, bindet der LDL-Komplex nicht mehr an den LDL-Rezeptor, sondern wird vielmehr von Endothelzellen und Mikrogliazellen aufgenommen, die für diese modifizierte Form typische Scavenger-Rezeptoren besitzen.
  • Einige der vielen Anwendungen für markierte LDL-Komplexe sind: Zählen von LDL-Rezeptoren auf der Zelloberfläche und Analyse ihrer Bewegung und ihres Clusterings nach der Internalisierung, Quantifizierung der LDL-Rezeptoraktivität in Fibroblasten (Ersatz des radioaktiv markierten LDL-Assays), Untersuchung der LDL-Expression und Identifizierung von LDL-Rezeptormängeln in verschiedenen Zelllinien
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg⁄ml
Inhalt und Lagerung Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Ergänzungsstoff
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Form Flüssig
pH 6 bis 8
Menge 200 μl
Versandbedingung Nasseis