Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, BODIPY™ FL complex (BODIPY™ FL LDL)
Artikelnummer. 10307932
Click to view available options
Menge:
200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10307932
Marke: Invitrogen™ L3483
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nicht-acetyliertes Konjugat
Humanes Lipoprotein mit niedriger Dichte (LDL) ist ein großer Proteinkomplex (ca. 500.000 Da), der an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und Cholesterin über Rezeptor-vermittelte Endozytose abgibt. Bei diesen Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes LDL kultivierten Zellen hinzugefügt. Anschließend werden die Zellen durch Mikroskopie oder Durchflusszytometrie analysiert. Alternativ kann fluoroszenzmarkiertes LDL Versuchstieren injiziert und die Verteilung des Markers nach dem angegebenen Zeitraum analysiert werden.
  • Markierung (Ex/Em): BODIPY FL (515/520)
  • Acetyliert: Nein
  • Menge: 200 μl (1,0 mg/ml)
  • Ungefähr alle zwei Monate aus frischem Humanplasma zubereitet
  • Hauptanwendungen: Zählen von LDL-Rezeptoren auf der Zelloberfläche und Analyse ihrer Bewegung und ihrer Clusterbildung nach der Internalisierung; Quantifizierung der LDL-Rezeptoraktivität in Fibroblasten (Ersatz des radioaktiv markierten LDL-Assays); Untersuchung der LDL-Expression und Identifizierung von LDL-Rezeptormängeln in verschiedenen Zelllinien
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Lysosome, Vakuolen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mg⁄ml
Inhalt und Lagerung Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Ergänzungsstoff
Farbstofftyp BODIPY Farbstoffe
Form Flüssig
Produktlinie BODIPY
Menge 200 μl
Versandbedingung Nasseis