Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Potassium Salt
Artikelnummer. 11524956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11524956 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524956 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L1177
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wasserlöslicher Farbstoff mit Anregungs-/Emissionsmaxima von 428/536 nm
  • Gerät wird bevorzugt bei der Untersuchung der neuronalen Morphologie eingesetzt, da eine Carbohydrazid (CH)-Gruppe enthalten ist, die bei der Aldehydfixierung eine kovalente Bindung an umliegende Biomoleküle ermöglicht.
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp Kaliumsalz
Menge 25 mg
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Subzelluläre Lokalisation Zytoplasma und Zytosol
Excitation/Emission 428/536 nm.