Learn More
Invitrogen™ LysoSensor™ Grün DND-189 – Spezielle Verpackung
Artikelnummer. 11524986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μL
Packungsgröße:
1000 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11524986 20 x 50 μL 1000 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524986 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L7535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00 €
    661.65 € / 1000 Mikroliter
    Sparen 34.35 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kann zum Messen des pH-Werts saurer Organellen, z. B. von Lysosomen, verwendet werden
Der LysoSensor Farbstoff fluoresziert in sauren Umgebungen stärker. Der pKa von LysoSensor Grün DND-189 ist ∽5,2. Spezielle Verpackung
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & Zelltracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung, & Ionische Homöostase & Signalgebung, Lysosome, Tracing von Organellen, pH-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Konzentration 1 mM
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Farbstoff
Produktlinie LysoSensor
Menge 20 x 50 μL
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Lysosome
Emissionswellenlängenbereich 443⁄505