Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, Tetrapotassium Salt, cell impermeant
Artikelnummer. 10403272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10403272 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10403272 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. M1290
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Intrazellulärer Magnesiumindikator, der ratiometrisch und UV-Licht-anregbar ist
Mag-fura-2, tetrapotassium salt is an intracellular magnesium indicator that is ratiometric and UV light-excitable. This water-soluble salt form is useful for intracellular loading by microinjection, infusion from patch pipette or uptake induced by our Influx pinocytic cell-loading reagent (I14402).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Magnesium Indicator
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Mikrophotometer
Produkttyp Magnesiumindikator
Farbstofftyp Mag-Fura-2
Excitation Wavelength Range 330 to 345 nm
Menge 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Emissionswellenlängenbereich 390 to 405 nm
Anregungswellenlänge 330 nm
Emissionswellenlänge 491 nm