Learn More
Invitrogen™ Measure-IT™ High-Sensitivity Nitrite Assay Kit
Artikelnummer. 10318242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10318242 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10318242 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. M36051
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für zusätzlichen Lesekomfort und Skalierbarkeit mit hohem Durchsatz für die Quantifizierung von Nitrit, Thiol und Blei/Cadmium
Measure-iT™ assay kits bring add-and-read convenience and high-throughput scalability to the quantitation of nitrite, thiol, and lead/cadmium. The Measure-iT™ High-Sensitivity Nitrite Assay Kit features solid reproducibility over a wide quantitation range, as well as excellent tolerance of common sample contaminants. The assay is linear from 20 to 500 pmoles of nitrite, making it up to 50 times more sensitive than colorimetric assays based on the Griess reagent. The kit includes a nitrite quantitation standard and a protocol that's optimized for microplate-based application.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Verfügt über eine solide Reproduzierbarkeit über einen breiten Quantifizierungsbereich sowie eine ausgezeichnete Toleranz gegenüber gängigen Probenkontaminanten
  • Der Assay ist linear von 20 bis 500 pmol Nitrit, wodurch er bis zu 50 Mal empfindlicher ist, als kolorimetrische Assays auf Basis des Griess-Reagenzes
  • Das Kit enthält den Nitrit-Quantifizierungsstandard und das Protokoll, das für die Anwendung auf Mikrotiterplatten optimiert ist
Anionendetektion, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionenhomeostase und Signalgebung, Nitronenoxidforschung, nitrooxidativer Stress
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nitrite Quantitation
Nachweisverfahren Fluorescence
Produktlinie Measure-IT
Produkttyp Nitrite Assay Kit
Excitation Wavelength Range 365 nm
Emissionswellenlängenbereich 450 nm
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.