Learn More
Invitrogen™ Methotrexate, Fluorescein, triammonium Salt (Fluorescein Methotrexate)
Zur Untersuchung der DHFR-Expression
Marke: Invitrogen™ M1198MP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
Das grün fluoreszierende Fluorescein-Methotrexat (Absorptions-/Emissionsmaxima ca. 496/516 nm) kann zur Untersuchung der Expression der Dihydrofolat-Reduktase (DHFR) mittels Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
C46H54N14O9S. | |
Triammoniumsalz |
Klassische Farbstoffe | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.