Learn More
Invitrogen™ NBT/BCIP Reagent Kit
Artikelnummer. 10635963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10635963 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10635963 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. N6547
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Je 1 g von NBT und BCIP
Für den chromogenen Nachweis von Phosphatase.
The NBT/BCIP Reagent Kit includes 1 g samples of both NBT and BCIP for the chromogenic detection of phosphatase.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Menge 1 Kit
Substrat Phosphatasesubstrat
Substrate Properties Chemisches Substrat
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.