Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain - Solution in DMSO
Product Code. 10693843
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10693843 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10693843 Supplier Invitrogen™ Supplier No. N21480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 €
    422.65 € / 1 Milliliter
    Sparen 17.35 €
    3% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bindet an Nissl-Substanz, die ausschließlich in Somata neuronaler Zellen vorkommt.
  • Zeigt eine helle, grüne Fluoreszenz, die durch für Fluorescein geeigneten Filtern sichtbar wird, und ist um ein Vielfaches empfindlicher als die Cresylviolett-Färbung
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing, Nissl-Körper
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Grün
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp Nissl-Färbung
Menge 1 ml
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Subzelluläre Lokalisation Nissl-Schollen
Excitation/Emission 500/525 nm.
Produktlinie NEUROTRACE