Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 640/660 Deep-Red Fluorescent Nissl Stain - Solution in DMSO
Descripción
- Die Nissl-Färbung ist eine standardmäßige histologische Methode zur Visualisierung von Neuronen im Gehirn und Rückenmark
- Die Nissl-Substanz bestehend aus Ribosomal-RNA, die mit dem groben endoplasmatischen Retikulum in neuronalen Perikarya und Dendriten assoziiert ist, verteilt sich innerhalb des Zellkörpers in verletzten oder regenerierenden Neuronen neu und markiert damit den physiologischen Zustand des Neurons
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Neuronales Tracing, Nissl-Körper
Información de órdenes
Versandbedingung: Raumtemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Tiefrot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Produkttyp | Nissl-Färbung |
| Menge | 1 ml |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Subzelluläre Lokalisation | Nissl-Schollen |
| Excitation/Emission | 640/660 nm. |
| Produktlinie | NEUROTRACE |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?