Learn More
Invitrogen™ NP-EGTA, AM (o-Nitrophenyl EGTA, AM), cell permeant
Artikelnummer. 11529156
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
Artikelnummer. 11529156
Marke: Invitrogen™ N6803
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nach der Konvertierung in NP-EGTA durch intrazelluläre Esterasen entsteht ein photolabiler Chelator.
  • Besitzt nach der Umwandlung bei UV-Bestrahlung eine hohe Selektivität für Ca2+: Der Kd steigt von 80 nM auf >1 mM
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität und Zellproliferation
Produkttyp NP-EGTA AM
Farbstofftyp Chelator (nicht fluoreszierend)
Menge 20 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur