Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, AM, membrangängig - Spezialverpackung
Beschreibung
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Sie werden bei vielen Untersuchungen zur Signalübertragung bei Calcium verwendet, z. B. Messung intrazellulärer Ca2+ nach Ca2+-Zufluss und -Freisetzung sowie Bildgebung der Multiphotonenanregung von Ca2+ in lebendem Gewebe.
- Das Fluoreszenzsignal aus diesen Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenz-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Assays oder Durchflusszytometrie gemessen
- Markierung (Ex/Em): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523 nm)
- Steigerung der Fluoreszenzintensität bei Bindung an Ca2+: etwa 14-fach
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Diese Sonden werden durch sichtbares Licht angeregt. Da die erforderliche Energie für die Anregung niedrig ist, wird das Potenzial für Photoschäden reduziert
- Häufig verwendete Laser-basierte Geräte (d. h. konfokale Laser-Scanning-Mikroskope) sind in der Lage, diese Indikatoren effizient zu erregen. Ihre Emissionen liegen in den Regionen des Spektrums, in denen zelluläre Autofluoreszenz- und Streuungshintergründe oft weniger ein Problem darstellen
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Zweitkurier-Assays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, Ionische Homöostase und Signalgebung, Ziel- und Lead-Identifizierung und -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilität und Proliferation von Zellen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Färben |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Produktlinie | Oregon Green |
| Menge | 10 x 50 μg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |