Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1 dextran, Potassium Salt, 10,000 MW, Anionic
Beschreibung
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz aufweisen. Sie werden bei vielen Untersuchungen zur Signalübertragung bei Calcium verwendet, z. B. Messung intrazellulärer Ca2+ nach Ca2+-Zufluss und -Freisetzung sowie Bildgebung der Multiphotonenanregung von Ca2+ in lebendem Gewebe.
- Die Zellen können mit den zellundurchlässigen Salzformen dieser dextrankonjugierten Indikatoren durch Patch-Pipetten oder Mikroinjektionen physisch geladen werden
- Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
- Markierung (Ex/Em): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523 nm)
- Steigerung der Fluoreszenzintensität bei Bindung an Ca2+: etwa 14-fach
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Diese Sonden werden durch sichtbares Licht angeregt. Da die erforderliche Energie für die Anregung niedrig ist, wird das Potenzial für Photoschäden reduziert
- Häufig verwendete Laser-basierte Geräte (d. h. konfokale Laser-Scanning-Mikroskope) sind in der Lage, diese Indikatoren effizient zu erregen. Ihre Emissionen liegen in den Regionen des Spektrums, in denen zelluläre Autofluoreszenz- und Streuungshintergründe oft weniger ein Problem darstellen
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kaliumassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Reagenz |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Produktlinie | Oregon Green |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |