Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Artikelnummer. 11589186
Click to view available options
Menge:
500μ g
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11589186
Marke: Invitrogen™ O6806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein mit sichtbarem Licht anregbarer Calcium-Indikator
  • Diese wasserlösliche Salzform ist nützlich für die intrazelluläre Beladung durch Mikroinjektion, Infusion durch Patch-Pipetten oder Aufnahme durch Influx™ pinozytisches Zellladereagenz (Kat.-Nr. I-14402).
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Produktlinie Oregon Green
Menge 500μ g
Versandbedingung Raumtemperatur