Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-5N, Hexapotassium Salt, cell impermeant
In sichtbarem Licht anregbarer Ca2+-Indikator niedriger Affinität
Marke:  Invitrogen™ O6812
318.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11529196
  • 477.00 € / 500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Kd für Ca2+: ca. 20 μM
  • Absorptions-/Emissionsmaximum ca. 492/517 nm
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Raumtemperatur
Fluoreszent
Calcium-Indikator
Oregon Green™
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.