Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-6F, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Beschreibung
- Kd für Ca2+: ca. 3 μM
- Absorptions-/Emissionsmaximum ca. 492/517 nm
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Calcium-Indikator |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Produktlinie | Oregon Green |
| Menge | 500μ g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |