Learn More
Invitrogen™ OxyBURST™ Green H2DCFDA, SE
Beschreibung
OxyBURST™ Green H2DCFDA succinimidyl ester (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate, SE) is an amine-reactive assay reagent that can be used to prepare oxidation-sensitive conjugates of a wide variety of biomolecules and particles, including antibodies, antigens, peptides, proteins, dextrans, bacteria, yeast and polystyrene microspheres. Following conjugation to amines, the two acetates of OxyBURST™ Green H2DCFDA can be removed by treatment with hydroxylamine at neutral pH to yield the dihydrofluorescein conjugate. OxyBURST™ Green H2DCFDA conjugates are nonfluorescent until they are oxidized to the corresponding fluorescein derivatives.
OxyBURST™ Green H2DCFDA Succinimidylester (2',7'-Dichlordihydrofluorescein-Diacetat, SE) kann verwendet werden, um oxidationsempfindliche Konjugate aus einer Vielzahl von Biomolekülen und Partikeln, einschließlich Antikörpern, Antigenen, Peptiden, Proteinen, Dextren, Bakterien, Hefen und Polystyrol-Mikrosphären vorzubereiten. Nach der Konjugation von Aminen können zwei Acetate von OxyBURST™ Green H2DCFDA durch Behandlung mit Hydroxylamin bei neutralem pH-Wert entfernt werden, um ein Dihydrofluorescein-Konjugat zu erhalten. OxyBURST™ Green H2DCFDA Konjugate sind nicht fluoreszierend, bis sie zu entsprechenden Fluorescein-Derivaten oxidiert werden.
- Ex/Em: ca. 492 – 495/517 – 527 nm
- Produkt ist luftempfindlich und unter trockenem Argon oder Stickstoff zu lagern
- Produkt kann zum Gebrauch in DMSO, DMF oder Ethanol gelöst werden
- Indikator ist membrangängig
- Die Fluoreszenz kann mit Durchflusszytometer, Fluorometer, Mikrotiterplatten-Reader oder Fluoreszenz-Mikroskop mit Anregungsquellen und Filtern für Fluoreszein überwacht werden
Weitere Produktinformationen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Nitro-Oxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ROS |
| Nachweisverfahren | Fluorescence |
| Produkttyp | ROS Indicator |
| Excitation Wavelength Range | 492 to 495 nm |
| Emissionswellenlängenbereich | 517 to 527 nm |
Sicherheit und Handhabung
- 2',7'-DICHLORODIHYDROFLUO
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2'',7''-DICHLORODIHYDROFLUO