Learn More
Invitrogen™ PBFI, AM, cell permeant - Special Packaging
Artikelnummer. 11599196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μg
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11599196 20 x 50 μg 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11599196 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P1267MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1336.00 €
    1122.24 € / 20 Stück
    Sparen 213.76 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
PBFI ist ein kaliumempfindliches Molekül, das zur Messung intrazellulärer K+-Ströme in tierischen Zellen, Pflanzenzellen und Vakuolen eingesetzt wird
  • Obwohl die Selektivität von PBFI für K+ geringer ist als die von Calciumindikatoren wie fra-2, reicht sie für den Nachweis physiologischer Konzentrationen von K+ bei Vorhandensein anderer monovalenter Kationen aus
  • Das spektrale Ansprechen von PBFI nach Ionenbindung ermöglicht Messungen des Anregungsverhältnisses, und dieser Indikator kann mit den gleichen optischen Filtern und Geräten verwendet werden wie für fura-2
  • Markierung (Ex/Em): PBFI (ca. 340,380/500 nm)
  • Gefriergetrocknetes Produkt kann zum Gebrauch in destilliertem Wasser oder wässrigem Puffer gelöst werden
  • Das Produkt wird in der Regel durch Diffusion von Patchpipetten in Zellen geladen, um eine korrelierte Fluoreszenzbildgebung und elektrophysiologische Aufzeichnung zu ermöglichen.
  • Der Kd von PBFI für K+ hängt stark davon ab, ob Na+ vorhanden ist, mit einem Wert von 5,1 mM ohne Na+ und 44 mM in Lösungen mit kombinierter Na+- und K+-Konzentration von 135 mM (was sich der physiologischen Ionenstärke annähert)
  • Obwohl PBFI nur 1,5-mal selektiver für K+ als für Na+ist, reicht diese Selektivität oft aus, da intrazelluläre K+-Konzentrationen normalerweise etwa 10-mal höher sind als Na+-Konzentrationen
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Ionenkanalassays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ionenkanalbiologie, Ionische Homöostase und -signalisierung, Natrium- und Kaliumnachweis, Ziel- und Lead-Identifizierung und -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp PBFI AM
Farbstofftyp Kaliumindikator
Menge 20 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur